Learn More
Melford Agarose
Molecular Biology Grade Agarose.
141.00 CHF - 1230.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose |
---|---|
CAS | 9012-36-6 |
Güte | Molecular Biology |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30017982
|
Melford
A20090-1000.0 |
1 kg |
1230.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017981
|
Melford
A20090-100.0 |
100 g |
238.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017983
|
Melford
A20090-50.0 |
50 g |
141.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017984
|
Melford
A20090-500.0 |
500 g |
677.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Molecular Biology Grade Agarose.
Molecular Biology Grade Agarose. High Purity for preparative and analytical electrophoresis of nucleic acids ≥1000bp. Forms a solid gel at low concentration. Product is RNase/DNase free.
Gel Strength, 1%: ≥1200 g/cm2
Gel Strength, 1.5%: ≥2700 g/cm2
Gel Point: 35°C to 37°C
Melting Point: 87°C to 89°C
EEO: 0.09 to 0.12
Sulfate: ≥0.03%
Loss on Drying: <10%
DNA Binding: None Detected
Spezifikation
Agarose | |
9012-36-6 | |
Molecular Biology |