Learn More
Melford Agarose
Molecular Biology Grade Agarose.
Marke:  Melford A20090-100.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30017981
  • 238.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Molecular Biology Grade Agarose.
Molecular Biology Grade Agarose. High Purity for preparative and analytical electrophoresis of nucleic acids ≥1000bp. Forms a solid gel at low concentration. Product is RNase/DNase free.
Gel Strength, 1%: ≥1200 g/cm2
Gel Strength, 1.5%: ≥2700 g/cm2
Gel Point: 35°C to 37°C
Melting Point: 87°C to 89°C
EEO: 0.09 to 0.12
Sulfate: ≥0.03%
Loss on Drying: <10%
DNA Binding: None Detected
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
9012-36-6
100 g
Molecular Biology