Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, rein, Pulver
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Form | Pulver |
Produkttyp | Agar |
Verpackungsart | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agar, rein, Pulver >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur