Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, rein, Pulver
Für die Verwendung in biologischen Kulturmedien.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 400400010
359.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 kg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Pulver | |
Agar | |
Glasflasche | |
1 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0473773 | Analysenzertifikat | 24/06/2025 | 400402500,400405000,400400050,400400250,400400010 |
A0470796 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 400402500,400405000,400400050,400400250,400400010 |
A0451505 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 400402500,400405000,400400050,400400250,400400010 |
A0467036 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 400402500,400405000,400400050,400400250,400400010 |
A0463563 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | 400402500,400405000,400400050,400400250,400400010 |