Learn More
Brady™ PHOTOLUM ANTISKID-80X3-ALU ST
Langnachleuchtende Antirutsch-Streifen
Marke:  Brady™ 251925
Artikelnummer. 11722005
  • 42.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Anti-Rutsch-Produkte
  • Antirutsch-Streifen aus Aluminium
  • Langnachleuchtend
Spezifikation
Spezifikation
Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity
Ausgangs- und Richtungszeichen
0,80 m
-40°F to +230°F
0,6 mm
30,00 mm
Aluminium
800 x 30 mm
2.6 ft.
Je 1
-40°bis +110 °C
1.18 in.
Photolumineszierend
Rutschfeste Streifen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ PHOTOLUM ANTISKID-80X3-ALU ST > Farbe:Photolumineszierend