Learn More
AF-DX 384, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Potent M2/M4 selective antagonist (pKi values are 8.22, 8.00, 7.51, 7.18 and 6.27 at human M2, M4, M1, M3 and M5 receptors respectively).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | AF-DX 384 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 478.64 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AF-DX 384, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur