Learn More
AF-DX 116, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18722644
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
AF-DX 116, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18722644
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18722644
Marke: Tocris Bioscience 1105/10
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective M2 antagonist
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102394-31-0
Summenformel C24H31N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 421.545
InChI-Schlüssel UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym otenzepad, af-dx 116, af-dx-116, unii-sx2wtg9r3z, unii-ww6a9tfl2c, sx2wtg9r3z, ww6a9tfl2c, chembl17045, 11-2-diethylamino methyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 11-2-2-diethylamino methyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 107867
IUPAC-Name 11-[2-[2-(diethylaminomethyl)piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AF-DX 116
Menge 10 mg
Formelmasse 421.54
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
AF-DX 116, Tocris Bioscience™ >