Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichter Rotor FA-24 x 2
Eppendorf™ Aerosoldichter Rotor FA-24x2 eignet sich für Anwendungen in der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.
Marke: Eppendorf™ 5495500006
778.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rotor für die Zentrifuge Eppendorf 5425
- Max. Kapazität: 24 x 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
- Max. Drehzahl: 21,300 x g (15,060 U/min)
Spezifikation
Aluminium | |
24 x 1,5/2 ml | |
Aerosol-tight QuickLock rotor lid | |
Aerosoldicht |
Festwinkelrotor | |
Eppendorf 5425 | |
24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Aerosoldichter Rotor FA-24 x 2 > Kapazität: 24 x 1.5/2.0 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur