Learn More
Motic™ AE31E Trinokularmikroskop
Innovatives trinokulares Inversmikroskop. Das Motic™ AE31E Trinokular-Mikroskop bietet CCSI-Optik kombiniert mit innovativem mechanischem Design, hoher Flexibilität und optischer Brillanz.
Marke:  Motic™ 1100100200594
Artikelnummer. 15465342
  • 4875.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Farbkorrigiertes Infinity-Optiksystem
  • Automatische Abschaltfunktion über IR-Sensor
  • Speicherfunktion für Licht
  • Neue Generation von Planachromatischen LWD-Objektiven
  • Upgrade-Optionen – ausgestattet für Fluoreszenzmikroskopie
  • Quarzhalogenlampe mit 12 V/100 W
Spezifikation
Spezifikation
Phasenschieber Ph1, Hellfeld, Zentrierteleskop, blauer Filter (AD 45 mm), Interferenzfilter grün (AD 45 mm) und mattiertes Glas (AD 45 mm)
4X, 10X, 20X, 40X
5-facher Revolver an der Seite
Weitfeld-Brille N-WF10X / 22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
Trinokulares Inversmikroskop
ELWD NA 0.30-Kondensator
CCIs plan-achromatisch, CCIS plan-achromatische Phase
100/240 V, VDE-Stecker (CE)
Halogen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Motic™ AE31E Trinokularmikroskop > Trinokulares Inversmikroskop