Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke:  OHAUS™ 30122651
2520.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15571926
  • 2585.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabilität, Genauigkeit und schnelle Abläufe gewährleisten optimale Wiegeergebnisse
  • Farb-Touchscreen und Verbindungsoptionen sorgen für ein modernes Wiegeerlebnis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Ohaus - Adventurer balances
    Ohaus - Adventurer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Adventurer balances
    Name des Produkts
    OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage > 8200 g, AX8201M