Learn More
Cole-Parmer™ EDELSTAHL FILTERHALTER 142MM
Dieser Halter aus Edelstahl eignet sich zur Verarbeitung von Proben aus einem Inline-System oder Druckbehälter. Cole-Parmer™ Advantec 301900 Druckfiltrationshalter maximieren die Durchflussraten, indem sie die Flüssigkeit über eine breite Membranfläche mit Überdruck beaufschlagen.
Marke: Cole-Parmer™ 02927-50
Beschreibung
- Druckfiltrationshalter aus Edelstahl 304 für 142 mm-Filter
- Die Halter sind autoklavierbar und haben eine Filtermembran, die mit abnehmbarem Flügelmuttern versiegelt ist
- Alle Halter mit Belüftung für den Druckablass
- Die Halter haben PTFE-Dichtungen, Silikon-O-Ringe und PTFE-beschichtete, photogeätzte Stützsiebe aus Edelstahl (Modell 02926-50 mit Stützsieb aus Edelstahl 304), um das Anhaften an Nitrozellulosemembranen zu verhindern
Spezifikation
3/4 Zoll NPT bis 11 mm ID (Adapter im Lieferumfang enthalten) | |
Edelstahl (304) | |
7 bar (100 psi) | |
42,55 cm |
142 mm Filter | |
113 cm2 | |
16,75 in. | |
Filter: 142mm |