Learn More
Grant Instruments™ Erweiterter Luftreinigungs-Rezirkulator, 2 Lampen
Leistungsstarker/effizienter UV-Reinigungs-Rezirkulator. Zwei UV-Lampen zur Luftdesinfektion in Krankenhäusern, Forschungslaboren und Kliniken. Der UV-Luftstromreinigungs-Rezirkulator besteht aus 2 keimtötenden UV-Lampen, einem Ventilator, einer Lüftereinheit mit Staubfiltern und einer Steuereinheit in einer Durchflusskammer.
Marke: Grant Instruments™ UVR-Mi UK
Beschreibung
Die innere Spiegelfläche der Rezirkulatorkammer reflektiert ultraviolette Strahlen, wodurch die Dichte der UV-Strahlung erhöht und die Desinfektionswirkung verstärkt wird.
- Zwei UV-Lampen
- Vollständiger Schutz des Anwenders vor direkter UV-Strahlung;
- Zwei Betriebsmodi — Kurzzeitbetrieb (mit Zeitsteuerung) und Dauerbetrieb
- Die digitale Steuereinheit ermöglicht die Verfolgung der gesamten Betriebsdauer der UV-Lampe
- 1 min. bis 24 Stunden/Nonstop-Timer
Befestigung des Rezirkulators:
- Praktische Befestigung an Wänden (Standard)
- Montage auf einem beweglichen Stativ (optional)
Spezifikation
18 mW/cm2/s, 14 m3/Stunde | |
2 Lampen | |
UVR-S | |
UV-Luftstromreinigungs-Rezirkulator |