Learn More
Esculape Laboratoire™ ADR First Aid Kit
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transporting hazardous materials with eye washing 200mL |
Produkttyp | ADR First Aid Kit |
Enthält | 1 200mL eyewash with eye solution, 1 survival blanket, 1 hemostatic pad, 1 Cotton bag 25 g, 2 bags of 5 sterile compresses 20 x 20cm, 2 gauze bandages 3mx 7cm, 1 bag of 10 dressings, 2 Plastic bottles 125mL, 1 pair of scissors, 1 splinter tweezers, 1 fing |
Menge | 1 Ea. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Esculape Laboratoire™ ADR First Aid Kit >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur