Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex
The QuantiGene Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex, enables the measurement of gene expression of all relevant ADME (absorption, distribution, metabolism, and excretion) and toxicological biomarkers through the analysis of 80 RNA targets in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
9410.00 CHF - 76700.00 CHF
Spezifikation
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuantiGene Gene Expression Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex Instrument
Inhalt und Lagerung
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Produktlinie QuantiGene™ Plex
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17992001
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-180-ADMETOX
1 Plate
9410.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17912011
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-280-ADMETOX
3 Plates
25080.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17922151
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-380-ADMETOX
10 Plates
76700.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
Nasseis
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex-Panel
Human
Fluoreszenz
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex