Learn More
Fisherbrand™ Adjustable Wall Holder 152x762x76mm Artikelnummer.: 15279568
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Adjustable Wall Holder 152x762x76mm
Artikelnummer. 15279568 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
4
Click to view available options
No. of Compartments:
4
Artikelnummer. 15279568
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wand- oder Türmontage möglich. Die Fisherbrand™ Wandhalterung mit 4 Positionen ist verstellbar und eignet sich ideal zur Aufnahme verschiedener Boxgrößen von Handschuhen, Mopkappen, Ohrstöpseln, Gesichtsmasken, Schuhüberzügen.
  • Flexibilität zur Aufnahme von bis zu vier verschiedenen verpackten Schutzprodukten und anderen Laborprodukten (größenabhängig)
  • Ideal zur Aufbewahrung von Handschuhen, Mop-Kappen, Ohrstöpseln, Gesichtsmasken, Schuhüberzügen in verschiedenen Größen.
  • Anpassbare universelle Passform, leicht zu reinigen, mit flachem Profil
  • Wand- oder Türmontage möglich, Montagematerial inklusive
Spezifikation
Produkttyp Halter für Handschuh-Spenderboxen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 762 x 152 x 76 mm
Länge (angloamerikanisch) 30 Zoll
Länge (metrisch) 762 mm
Breite (angloamerikanisch) 6 Zoll
Breite (metrisch) 152 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 Zoll
Höhe (metrisch) 76 mm
Aufnahmevermögen Disposable Glove Boxes
Material Polycarbonate, PETG
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 4
Product Style Front-loading with Opening
Fassungsvermögen 4 Boxen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Adjustable Wall Holder 152x762x76mm >