Learn More
Kartell™ Abmessflasche
Artikelnummer. 10633662
Fassungsvermögen: 1000 x 50 ml
Click to view available options
Fassungsvermögen: 1000 x 50 ml
Mit einem kristallklaren, verstellbaren Dispensierbehälter aus PMP für bessere Sicht und einer flexiblen Flasche aus Polyethylen. Kartell™ Dispenserflaschen mit anpassbarem Volumen eignen sich wie kaum ein anderes Produkt für die wiederholte Abmessung und Dispensierung präziser Flüssigkeitsmengen.
Mit einem kristallklaren, verstellbaren Dispensierbehälter aus PMP für bessere Sicht und einer Polyethylen-Flasche für Flexibilität. Kartell™ Dispenserflaschen mit einstellbarem Volumen eignen sich hervorragend für die wiederholte Abmessung und Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
  • Der Messbehälter gleitet an dem Steigrohr auf und ab, sodass das Dispensiervolumen bestimmt werden kann.
  • Das Dispensiervolumen kann voreingestellt werden.
  • Die Polyethylenflasche lässt sich leicht zusammendrücken, um Flüssigkeit in das Röhrchen bis zum Messbecher zu pressen.
  • Überschüssige Flüssigkeit wird in die Flasche zurückgesaugt, um das gewünschte Volumen präzise zu messen.
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Enthält Verschluss mit PMP-Messbecher und Röhrchen
Material Messbecher aus PMP
Dispensiervolumen (metrisch) 50 ml
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Abmessflasche >