Learn More
Kartell™ Dispenserflasche, PE, 500ml, mit Dosiertrichter 25ml (VE=10Stck.)
Click to view available options
Enthält:
25 ml Messbehälter
50 ml Messbehälter
Description
- Der Messbehälter gleitet an dem Steigrohr auf und ab.
- Durch die Höhenänderung ändert sich das abzugegebene Volumen.
- Das abgegebene Volumen bleibt an jeder voreingestellten Position des Behälters konstant.
- Der Behälter wird gefüllt, indem die Flasche zusammengedrückt und die Flüssigkeit in das Röhrchen gedrückt wird.
- Wenn der Flaschendruck abgelassen wird, wird der Überschuss wieder in die Flasche eingezogen, und nur das gewünschte Volumen verbleibt.
- Für Lebensmittel geeignet
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | PE (Flasche) mit PMP (Behälter) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Füllvolumenbereich | 0 bis 50 ml |
Enthält | 50 ml Messbehälter |
Material | Polyethylen |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kartell™ Dispenserflasche, PE, 500ml, mit Dosiertrichter 25ml (VE=10Stck.) >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction