Learn More
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adipoylchlorid wird bei der Herstellung von Nylon verwendet, indem es mit Hexamethylendiamin reagiert. Wird auch zur Herstellung von Flüssigkristallen mit Biphenylendgruppen verwendet. Wird darüber hinaus in der Synthese chiraler Polymere für Membrananwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adipoyl chloride |
Dichte | 1.255 |
Siedepunkt | 105°C to 107°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Acrid |
Strukturformel | ClCO(CH2)4COCl |
Brechungsindex | 1.4705 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 507709 |