Learn More
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454554
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454554
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11454554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13168.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adipoylchlorid wird bei der Herstellung von Nylon verwendet, indem es mit Hexamethylendiamin reagiert. Wird auch zur Herstellung von Flüssigkristallen mit Biphenylendgruppen verwendet. Wird darüber hinaus in der Synthese chiraler Polymere für Membrananwendungen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-50-2
Summenformel C6H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 183.028
MDL-Nummer MFCD00000759
InChI-Schlüssel PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC-Name Hexanedioyldichlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipoyl chloride
Dichte 1.255
Siedepunkt 105°C to 107°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Strukturformel ClCO(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.4705
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 507709
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 183.03
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adipoyl chloride
Name des Produkts
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >