Learn More
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10216040
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 ml, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10216040
Marke: Thermo Scientific Acros 173185000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Adipoylchlorid, 98 %, C6H8Cl2O2, CAS-Nummer 111-50-2, Adipinsäurechlorid, Adipinsäure Dichlorid, Adipindichlorid, Adipoylchlorid, Adipoylchlorid, Adipoyldichlorid, Adipylchlorid, Butan-1,4-Dicarbonylchlorid, Hexandioylchlorid, PubChem13242, 500 ml, 02, 653
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-50-2
Summenformel C6H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 183.03
MDL-Nummer MFCD00000759
InChI-Schlüssel PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adipoylchlorid, Adipoyldichlorid, Adipylchlorid, Adipindichlorid, Hexandioylchlorid, Adipinsäuredichlorid, Butan-1,4-dicarbonylchlorid, Adipinsäurechlorid, adipic acid chloride, pubchem13242Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61034
IUPAC-Name Hexanedioyldichlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipoylchlorid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.2500 g/ml
Siedepunkt 105.0 bis 107.0 °C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 72 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.4700 bis 1.4720
Menge 500 ml
Beilstein 02, 653
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: reagiert. Andere Löslichkeiten: Bildende HCl
Formelmasse 183.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0453250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Artikelnummer173181000,173185000
ChargennummerA0439195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer173181000,173185000
ChargennummerA0401022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer173181000,173185000
ChargennummerA0417163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2021 Artikelnummer173181000,173185000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Name des Produkts
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >