Learn More
Adipinsäuredihydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adipic dihydrazide |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 178.0°C to 182.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0472166 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 203310250,203311000,203315000 |
A0461242 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 203310250,203311000,203315000 |
A0432316 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 203310250,203311000,203315000 |
A0391910 | Analysenzertifikat | 13/01/2023 | 203310250,203311000,203315000 |
A0411513 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 203310250,203311000,203315000 |
Sicherheit und Handhabung
- Adipic dihydrazide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.