Learn More
Adipinsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15632920
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Adipinsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15632920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg, 25 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
25 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15632920
Marke: Honeywell-Fluka 2763525KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, E355, 99.6 bis 101.0 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-04-9
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.142
MDL-Nummer MFCD00004420
InChI-Schlüssel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Adipinsäure, 1,4-Butandicarbonsäure, 1,6-Hexandisäure, Geschmolzene Adipinsäure, Adipinsäure deutsch, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC-Name Hexandisäure
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipinsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Strukturformel HOOC(CH2)4COOH
Beilstein 1209788
Löslichkeitsinformationen Frei löslich in Methanol, Siedewasser, Cyclohexan, Aceton, Wasser, Ethanol. Unlöslich in Benzol, Petrolether.
Formelmasse 146.14 mol
Reinheit (%) 99.6 bis 101 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Menge 25 kg
Flammpunkt 196 °C (384.8 °F)
Zündpunkt 788 °F
Glührückstand ≤0.002 % (als SO4)
Dampfdichte 5 (vs. Luft)
Dampfdruck 1 mmHg (159.5 °C)
Name des Produkts
Adipinsäure, Honeywell Fluka™ >