Learn More
Adipinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10132320
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Adipinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
2,5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10132320
Marke: Thermo Scientific Acros 102815000
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-04-9
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.142
MDL-Nummer MFCD00004420
InChI-Schlüssel WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC-Name Hexandisäure
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adipic acid
Schmelzpunkt 151,0 °C° bis 153,0 °C°
Siedepunkt 337,0 °C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Merck Index 15, 150
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Menge 500g
Flammpunkt 196 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Adipinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >