Learn More
Pohli™ Klebeband
Klebeband für Pohli SUPER FSP. Dieses Band ist für die UN-Zulassung der SUPER FSP Kombinationsverpackung verbindlich (6PH1/X2.2/250).
Marke: Pohli™ 2403216
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klebeband für (UN)-Verpackung
- Quer und längs glasfaserverstärkt
- 75mm breit
- 50 M-Spule
- 500 g/Stück
Spezifikation
12 Rollen | |
50 m | |
Naturfarben | |
In Quer- und Längsrichtung glasfaserverstärktes Band |
75 mm | |
Handspender für 75 mm-Bänder | |
Für UN-Verpackung, reißfest bis750 N/25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pohli™ Klebeband > 75 mm x 50 m
Dieses Band ist für die UN-Zulassung der SUPER FSP Kombinationsverpackung verbindlich (6PH1/X2.2/250).
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur