Learn More
Thermo Scientific™ Klebefolien
Thermo Scientific™ Adhesive Seals sind selbstklebende Versiegelungsrollen für den Seal-It 100 einem automatischen Adhesive Sealer.
Marke: Thermo Scientific™ AB-2450
4047.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verringern Sie Ihre Kosten pro Platte bei durchsatzstarken Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Klebefolien. Ein automatisiertes Format gewährleistet effiziente Abdichtung. Die Rollen sind zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™ Klebesiegel vorgesehen.
Rolle mit PCR-Klebefilm- Durchsichtige Klebefolie verhindert Verdunstung während der Probenlagerung oder der PCR-Reaktion. Ein direkter Zugriff auf die Proben ist möglich, da der Film mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
- Keine adhäsiven Rückstände an den Pipettenspitzen nach dem Durchstechen.
- PCR-Versiegelungen werden für die Verwendung mit einem Thermocycler empfohlen, der über einen Schraub- oder Klappdeckel verfügt.
- Temperaturbereich: -80 bis 120 °C
Rolle mit selbstklebender PCR-Folie
- Starke, selbstklebende Versiegelung verhindert Verdunstung während der Probenlagerung oder der PCR-Reaktion, gewährt aber weiterhin den Zugriff auf die Proben, da die Folie mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
- Keine adhäsiven Rückstände an den Pipettenspitzen nach dem Durchstechen.
- PCR-Versiegelungen werden für die Verwendung mit einem Thermocycler empfohlen, der über einen Schraub- oder Klappdeckel verfügt.
- Temperaturbereich: -80 bis +150 °C
Adhesive PCR Film – selbstklebender PCR-Film
- Transparente selbstklebende Plattenversiegelung für die Probenlagerung; für Thermocycler mit Schraub- oder Klappdeckel
- Stark haftend, abziehbar ohne Rückstände auf der Platte
- Temperaturbereich: -20 °C° bis +120 °C°
ABsolute QPCR Seal Roll – Versiegelungsrolle für die QPCR
- Optisch durchsichtige, selbstklebende Plattenversiegelung ist auf Fluoreszenzapplikationen wie der QPCR ausgelegt.
- Diese Versiegelung enthält einen druckempfindlichen Kleber, der erst nach Versiegelung klebt und die Verdunstung der Probe während der Lagerung oder der PCR verhindert.
- Die Versiegelung ist leicht abziehbar und hinterlässt keine Rückstände auf der Mikrotiterplatte.
- Empfohlen für Thermocycler mit einem Schraub- oder Klappdeckel
- Temperaturbereich: -80 bis +110 °C
Adhesive Crystallography Seal Roll – selbstklebende Versiegelungsrolle für kristallographische Applikationen
- Diese optisch durchsichtige Versiegelung enthält einen druckempfindlichen Kleber, der erst nach Versiegelung klebt und optimal für Kristallographie- und Genotypisierungsapplikationen ist.
- Die Probe hat keinen Kontakt zum Kleber
- Versiegelung ist leicht abziehbar und hinterlässt dabei keine Rückstände auf der Mikrotiterplatte.
- Temperaturbereich: -70 ° bis+110 °C
Spezifikation
klar | |
Polyethylen | |
Das Dichtmittel Seal-it 100. | |
Ja | |
96/384-Well-Mikrotiterplatte |
Adhesive Crystallography Seal Roll – selbstklebende Versiegelungsrolle für kristallographische Applikationen | |
Für Kristallographie und Genotypisierung | |
Adhesive Crystallography Seal Roll – selbstklebende Versiegelungsrolle für kristallographische Applikationen | |
-70 °C° bis +110 °C° |