Learn More
Texwipe X240 WHITE STICKY MAT 46X91 CM
Adhesive-coated Floor Mats capture dirt and dust so you don't track it into the cleanroom.
Marke:  Texwipe 09411-24
Artikelnummer. 11759869
  • 231.00 CHF / 240 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Adhesive-coated polyethylene surfaces remove dirt from shoes and cart wheels.
  • When the top layer is dirty, simply peel off to expose a fresh surface.
  • Clear on White.
  • 60-layer mats.
Spezifikation
Spezifikation
18 x 36 in.
Weiß
46 cm
Adhesive Floor Mat
91 cm
4/Cs.
18 in.
Polyethylen
36 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe X240 WHITE STICKY MAT 46X91 CM > Farbe:Weiß; Material:Polyethylen; Länge:46cm; Breite:91cm