Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR-Plattendichtungen
Thermo Scientific™ ABgene selbstklebende PCR-Plattenversieglungen bieten eine effektive und praktische Versiegelungsmethode für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1170
102.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
153.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ selbstklebende PCR-Plattenversieglungen bieten eine effektive und praktische Versiegelungsmethode für PCR- und qPCR-Anwendungen.
Besondere Eigenschaften
- Transparent für Stichproben
- Starker Klebstoff verhindert Verdunstung während des thermischen Zyklus oder der Probenlagerung
- Keine klebrigen Rückstände auf der Platte, wenn die Versiegelung abgezogen wird
- Endstücke zum einfachen Anbringen und Entfernen der Versiegelung
- Empfohlen für Thermocycler mit einem Schraub- oder Klappdeckel
Spezifikation
klar | |
50 | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindliche optische Versiegelung | |
96/384-Well-Mikrotiterplatte |
ABsolute qPCR Versiegelung | |
50 Seals | |
ABsolute | |
-80 °C° bis +110 °C° |