Beschreibung
- Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Geräte regelmäßig überprüfen
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile
- Verhindert, dass Funken und andere heiße Partikel den Filter beschädigen, und muss verwendet werden, wenn Funken oder heiße Schwebstoffpartikel am Arbeitsplatz vorhanden sind
- Der Funkenfänger dient auch als Vorfilter, indem er viele der größeren Partikel erfasst, die sonst in den Hauptfilter gelangen und diesen verstopfen würden
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Adflo™ Funkenfänger >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur