Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 98 % Artikelnummer.: 15450177
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 98 %
Artikelnummer. 15450177
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 15450177
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61125.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, is used as a P2 purinoceptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adenosin-5′-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat wird als P2-Purinozeptor-Agonist verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (110 mg/ml bei 25 °C), Ethanol (<1 mg/ml bei 25 °C), DMSO (<1 mg/ml bei 25 °C), DMF (sparsam) und PBS pH 7,2 (∼10 mg/ml).
Hinweise
An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34369-07-8
Summenformel C10H14N5Na2O13P3
Molekulargewicht (g/mol) 551.15
MDL-Nummer MFCD00150755
InChI-Schlüssel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium salMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 131664345
IUPAC-Name Dinatrium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]-phosphat; HydratMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,155
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (110mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),DMF (sparingly),and PBS pH 7.2 (∽10mg/ml).
Formelmasse 551.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM24L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberJ61125.09,J61125.06,J61125.14
ChargennummerX18J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ61125.09,J61125.06,J61125.14
ChargennummerM06J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog NumberJ61125.09,J61125.06,J61125.14
ChargennummerZ01H039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ61125.09,J61125.06,J61125.14
ChargennummerN23I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ61125.09,J61125.06,J61125.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalsalzhydrat, 98 % >