Learn More
Adenosin5'-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10274600
Verfügbar ab: 30-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Adenosin5'-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274600
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10274600
Marke: Thermo Scientific Acros 102790250
Verfügbar ab: 30-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-19-8
Summenformel C10H14N5O7P
Molekulargewicht (g/mol) 347.22
MDL-Nummer MFCD00005750
InChI-Schlüssel UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentasideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-dihydrogenphosphat
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenosine 5′-monophosphate
Extinktion 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.14 to 0.16 (A280/A260)
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 178.0°C to 185.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Verlust bei Trocknung 6% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 26, IV, 3615
Merck Index 15, 146
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in boiling water, soluble in ethanol
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 260nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2%,on dry basis
Transmission 95.0% min. (c=1, 0.2N NaOH, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 347.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number102791000,102790050,102790250
ChargennummerA0448620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number102791000,102790050,102790250
ChargennummerA0403035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number102791000,102790050,102790250
ChargennummerA0395274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0417099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number102791000,102790050,102790250
Name des Produkts
Adenosin5'-Monophosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >