Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex
Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex – Schneller und einfacher Latex-Agglutinationstest zum Nachweis von Adenovirus-Antigen in Stuhlproben.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M81CE
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ein einfacher und schneller Latex-Agglutinationstest zum Nachweis des Rotavirus-Antigens in Stuhlproben.
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
M81c Positivkontrolle – 1,0 ml | |
CLIA-Zertifizierung | |
4 Flaschen (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 ml, 50 ml) | |
0,96 | |
Nachweis von Adenovirus-Antigen in Stuhlproben | |
50 Tests | |
2 pro Test | |
/Karton | |
M81a – Testreagenz – 2,5 ml – Enthält gegen Adenovirus-Antikörper (Kaninchen) sensibilisierte Latexpartikel | |
0,99 | |
12 Minuten |
2°bis 8 °C | |
Ja | |
Kaninchen-Adenovirus-Antikörper | |
Suspension von Stuhlproben | |
Latex-Agglutinationstest | |
Laborzentrifuge, Röhrchen mit Stopfen oder Schraubverschluss | |
Polyethylen-Tropfflaschen | |
Tier | |
4 Flaschen (2,5 ml, 2,5 ml, 1,5 l, 50 ml) | |
Adenovirus | |
Eukaryoten |