Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin Hydrochlorid, ≥ 98 %, enth. bis zu ca. 5 % Wasser
Artikelnummer. 11428257
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2922-28-3 | C5H6ClN5 | 171.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2922-28-3
Summenformel C5H6ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 171.59
MDL-Nummer MFCD00038990
InChI-Schlüssel UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 76219
IUPAC-Name 7H-Purin-6-Amin;Hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt enth. bis zu ≈5 % Wasser
Menge 100 g
Beilstein 4009585
Formelmasse 171.59
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adenin Hydrochlorid, ≥ 98 %, enth. bis zu ca. 5 % Wasser >