Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Beschreibung
Adenine is used as an active component of boron-deficient media to grow yeast in order to assess whether yeast growth is stimulated by boron. It is useful as a local antiseptic and vitamin B4. Further, it is used in the microbial determination of niacin. It is also employed as a food supplement for adult rats to investigate the effects of dietary adenine overload. In addition to this, it is used in the production of nucleotides of the nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adenin wird als aktiver Bestandteil von Medien mit Bor-Mangel zum Anwachsen von Hefe verwendet, um zu beurteilen, ob das Hefewachstum durch Bor stimuliert wird. Ist nützlich als lokales Antiseptikum und Vitamin B4. Wird darüber hinaus bei der mikrobiellen Bestimmung von Niacin verwendet. Wird auch als Nahrungsergänzung für erwachsene Ratten eingesetzt, um die Auswirkungen der Ballaststoffüberlastung von Adenin zu untersuchen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Nukleotiden der Nukleinsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Methanol und Ethanol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Adenine |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 5777 |
Merck Index | 14,152 |
Formelmasse | 135.13 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10231281 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30 |
10217334 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30 |
10205279 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30 |
D3996A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30 |
F4612A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14906.18,A14906.14,A14906.36,A14906.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Adenine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Adenine