Learn More
BINDER™ Zusätzliche Universalbelüftung
Zusätzliche Universalbelüftung – zusätzlicher Universalanschluss für die Belüftung mit Umgebungsluft oder Inertgas. Durchflussbegrenzer mit Gewinde (RP in.) und 3/8 in.-Verbindungsstück mit Außengewinde.
Marke: BINDER™ 8612-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 3/8 in.-Verbindungsstück mit Außengewinde oder Schlauch mit 8 mm Innendurchmesser
- Das zusätzliche Verbindungsstück besteht aus Edelstahl
Spezifikation
Zusätzliche Universalbelüftung – zusätzlicher Universalanschluss für die Belüftung mit Umgebungsluft oder Inertgas. Durchflussbegrenzer mit Gewinde (RP) und 3/8 -Verbindungsstück mit Außengewinde. | |
Kabeldurchführung | |
Universal |
BINDER Kammern Serie VD, VDL | |
Stainless Steel | |
120/230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Zusätzliche Universalbelüftung > Zur Verwendung mit (Geräte): BINDER Geräte der Serie VD, VDL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur