Learn More
Cytiva ADCF-MAb-Medien
Click to view available options
Menge:
500 mL-Flasche
1000 mL-Flasche
Sechs 1000 mL-Flaschen
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- ADCF
- Metabolisch entwickelt für hohe Zellausbeute und monoklonale Antikörperproduktion
- Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Enthält L-Glutamin und Poloxamer 188
- Formulierungen ohne L-Glutamin unterstützen das GS-Gen-Expressionssystem
Spezifikation
Spezifikation
Form | Flüssig |
Produkttyp | ADCF-mAb Flüssigmedium |
Sterilization Method | 0.2 μm steril gefiltert |
Mit Additiven | Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumhydrogencarbonat |
Ohne Additive | Kein Protein, Kein Phenolrot |
Menge | 500 mL-Flasche |
Zertifizierung/Konformität | cGMP |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen |
Beschreibung | mit L-Glutamin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva ADCF-MAb-Medien >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur