Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für TX-150 Ausschwingrotoren
Verschiedene Röhrchenadapter
Marke:  Thermo Scientific™ 75005740
422.92 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15165243
  • 542.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschiedene Röhrchenadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
3/5 ml
124 mm
3/5-ml-Blutentnahmeröhrchen
12 mm
Konische 50 ml-Becher für TX-150 Rotor
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Adapter für TX-150 Ausschwingrotoren > 3/5 ml-Blutentnahmegefäß (4 Stück)