Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Rotor und MicroClick 24 x 2 Rotor
Adapter für PCR-Röhrchen und Mikroröhrchen
413.06 CHF
Spezifikation
Typ | Rotoradapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MicroClick30 x 2 und MicroClick 24 x 2 Rotor |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Röhrchentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Röhrchentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15175263
|
Thermo Scientific™
75005753 |
0,5 mL | Mikroröhrchen |
413.06 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15185283
|
Thermo Scientific™
75005752 |
0,2 ml | PCR |
413.06 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15173263
|
Thermo Scientific™
75005754 |
0,25 mL | Mikroröhrchen |
413.06 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Adapter für Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 Rotor und MicroClick 24 x 2 Rotor
Spezifikation
Rotoradapter | |
MicroClick30 x 2 und MicroClick 24 x 2 Rotor |