Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren
Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Eppendorf, Corning und Nalgene Röhrchen und Platten in verschiedenen Formen und Größen.
352.40 CHF - 385.30 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Röhrchentyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Röhrchentyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15758389
|
Eppendorf™
5920718002 |
2,6 bis 8 ml | Rundboden | Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15728399
|
Eppendorf™
5920739000 |
2,6 bis 8 ml | Rundboden | Rotor S-4xUniversal-Large |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15715882
|
Eppendorf™
5920742000 |
5 ml FACS | Rundboden | Rotor S-4xUniversal-Large |
370.48 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15718399
|
Eppendorf™
5920738003 |
5,5 bis 12 ml | Rundboden | Rotor S-4xUniversal-Large |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15778389
|
Eppendorf™
5920722000 |
9 ml | Rundboden | Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15738399
|
Eppendorf™
5920740008 |
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch | Flasche mit Flachboden/konischem Boden | Rotor S-4xUniversal-Large |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15748389
|
Eppendorf™
5920717006 |
250 ml mit Flachboden, 175 bis 225 ml konisch und 250 ml Nunc™ konisch | Flasche mit Flachboden/konischem Boden | Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15758399
|
Eppendorf™
5920744003 |
500 ml Corning™ konische Flasche | Konisch | Rotor S-4xUniversal-Large |
385.30 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15768399
|
Eppendorf™
5920745000 |
500 ml Nalgene™ Flachflasche | Flachboden | Rotor S-4xUniversal-Large |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15748399
|
Eppendorf™
5920741004 |
750 ml-Flasche | Flachboden | Rotor S-4xUniversal-Large |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15638918
|
Eppendorf™
5920737007 |
6x MTP-/DWP-/PCR-Platten | Flachboden | S-4xUniversal-Large, Universalbecher |
352.40 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Adapter für Rotoren. Erhältlich für die Verwendung mit:- 2.6 bis 8 ml, 2/Set.
- 250 ml flach, 175 bis 225 ml konisch und Nunc 250 ml konisch. Bitte beachten Sie, dass diese konischen Flaschen zusammen mit einem vom Hersteller bereitgestellten konischen Formeinsatz verwendet werden müssen. 2/Set.
- 49 2.6 bis 8 ml, 2/Set.
- 5.5 bis 12 ml, 2/Set.
- 500 ml-Corning, 2/Set.
- 500 ml-Nalgene, 2/Set.
- 50 ml, 2/Set.
- 5 ml-FACS, 2/Set.
- 750 ml, 2/Set.
- 9 ml, 2/Set.
- Eppendorf Röhrchen 5.0 ml und 15 ml, 2/Set.
- MTP, DWP, PCR-Platten, 2/Set.
Spezifikation
Rotoradapter |