Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rechteckbecher in Rotor A-4-38
Große Auswahl an Adaptern für alle Arten von Blutentnahme- und Zellkulturröhrchen
Marke: Eppendorf™ 5702716006
108.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Rotor A-4-38
- Zum Zentrifugieren von Blutentnahmeröhrchen oder 15/50 ml konischen Röhrchen
Spezifikation
Adapter | |
25 mL | |
24 mm | |
2 pro Packung |
Standard | |
Rechteckiger Becher in Rotor A-4-38 | |
8 |