Learn More
Eppendorf™ Adapter für Oak Ridge Röhrchen
Diese Adapter erhöhen die Flexibilität von Anwendungen in denen mit Flüssigkeiten umgegangen wird
Marke:  Eppendorf™ 5820721006
99.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10098179
  • 100.10 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Adapter
  • Für Eppendorf™ Oak Ridge Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
30 mL
2 pro Packung
Oak Ridge
Oak Ridge 30 ml-Röhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Oak Ridge Röhrchen > Kapazität: 30 ml