Learn More
Eppendorf™ Adapter für 85 ml-Rundbecher
212.85 CHF - 223.89 CHF
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Röhrchentyp | Konischer Falcon |
Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10565792
|
Eppendorf™
5702737003 |
2 bis 7 ml |
212.85 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10669651
|
Eppendorf™
5702736007 |
1 bis 1,4 ml |
212.85 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11568683
|
Eppendorf™
5702723002 |
15 ml |
223.89 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Adapter | |
Konischer Falcon | |
2 pro Packung |