Learn More
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher
Zur Verwendung mit Eppendorf Röhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5804752007
176.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10618631
  • 176.70 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Adapter für Rechteckbecher
  • Zur Verwendung mit Rotor A-4-44
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für ein breites Anwendungsspektrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
100 ml-Rechteckbecher
36
2 pro Packung
2,6 – 7 ml
13 mm
Standard, Vacutainer, Falcon und Mikroreagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher > Gerät hält: 9; Fassungsvermögen: 2.6 bis 7 ml