Learn More
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher
Zur Verwendung mit Eppendorf Röhrchen
Marke:  Eppendorf™ 5804753003
176.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10247251
  • 176.70 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter für Rechteckbecher
  • Zur Verwendung mit Rotor A-4-44
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für ein breites Anwendungsspektrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
100 ml-Rechteckbecher
28
2 pro Packung
3 bis 15 ml
16 mm
Standard, Vacutainer, Falcon und Mikroreagenzgläser
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 100 ml-Rechteckbecher > Gerät hält: 7; Fassungsvermögen: 3 bis 15 ml