Learn More
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren
Diese Adapter eignen sich für zahlreiche Röhrchen und Rotoren. Eppendorf™ Adapter eignen sich für alle 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren.
Marke: Eppendorf™ 5425715005
17.64 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Rotoren
- Lieferbar in 6er Packungen
Spezifikation
Adapter | |
6x 0,2 ml-PCR-Röhrchen | |
Fest | |
6/Pckg. |
PCR | |
Rotor F-45-48-11 | |
0.2 ml PCR-Röhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13