Learn More
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren
Diese Adapter eignen sich für zahlreiche Röhrchen und Rotoren. Eppendorf™ Adapter eignen sich für alle 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren.
Marke: Eppendorf™ 5425716001
17.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Rotoren
- Lieferbar in 6er Packungen
Spezifikation
Adapter | |
6x 0,5 bis 0,6 ml-Microtainer™-Röhrchen | |
Fest | |
6/Pckg. |
Eppendorf | |
0,5 ml oder 0,6 ml Microtainer™-Röhrchen | |
0,5 ml oder 0,6 ml Microtainer™-Röhrchen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13