Learn More
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren
Diese Adapter eignen sich für zahlreiche Röhrchen und Rotoren. Eppendorf™ Adapter eignen sich für alle 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren.
Marke: Eppendorf™ 5425717008
19.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapter für Rotoren
- Lieferbar in 6er Packungen
Spezifikation
Adapter | |
6x 0,5 bis 0,6 ml-PCR-Röhrchen | |
Fest | |
6/Packung |
Backman | |
Rotoren | |
0,4 ml Backman-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren > Gerät hält:6 x 0,5 bis 0,6 ml- PCR-Röhrchen; Zur Verwendung mit:0,4 ml Backman-Röhrchen; Winkel:Befestigt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur