Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4x400 Rotor.
Marke: Eppendorf™ 5910708009
310.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
- Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
Spezifikation
Mikroröhrchen | |
11 mm | |
Becher S-4 x 400 | |
26 |
26x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen | |
39 mm | |
26 | |
2/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher > 26 Mikroröhrchen mit 1.5/2.0 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur