Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4x400 Rotor.
Marke:  Eppendorf™ 5910714009
310.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823232
  • 311.24 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
  • Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konisch
62 mm
Becher S-4 x 400
1
1x konische 175 bis 225 ml-Röhrchen
143 mm
1
2/Packung
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher > 1 konisches Röhrchen mit 175–225 ml