Learn More
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher
Erleichtert die Verwendung bestimmter Größen, Formen und Anzahlen von Gefäßen in Rotorbechern für den S-4x400 Rotor.
Marke: Eppendorf™ 5910701004
295.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für S-4x400 Rotorbecher
- Für ausgewählte Röhrchen oder Flaschen
Spezifikation
Konisch | |
29 mm | |
Becher S-4 x 400 | |
4 |
4x konische 50 ml-Röhrchen | |
125 mm | |
4 | |
2/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für S-4x400-Becher > 4 konische 50 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur