Learn More
Eppendorf™ Adapter für Autosampler-Gefäße für Rotor FA-45-20-17, Satz à 4 Stück
Entwickelt für den Einsatz mit dem Eppendorf Rotor FA-45-20-17
Marke:  Eppendorf™ 5820770007
45.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13236619
  • 45.88 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Adapter für 1 HPLC-Fläschchen
  • Für Rotoren FA-45-12-17, FA-45-16-17 und FA-45-20-17
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Rotoren FA-45-12-17,FA-45-16-17 und FA-45-20-17
HPLC
1/Pckg.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Autosampler-Gefäße für Rotor FA-45-20-17, Satz à 4 Stück > Für Rotoren FA-45-12-17, FA-45-16-17 und FA-45-20-17